Learn More
Acétate d’éthyle, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
CAS | 141-78-6 |
CID PubChem | 8857 |
ChEBI | CHEBI:27750 |
Pourcentage de pureté | min. 99.0 % |
Qualité | Réactif |
Quantité | 5 L |
Point d’éclair | -4 °C |
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Forme physique | Liquide |