Learn More
Caprate d’éthyle, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13418398
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
110-38-3
C12H24O2
200.32
MFCD00009581
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
8048
CHEBI:87430
Décanoate d’éthyle
CCCCCCCCCC(=O)OCC
110-38-3
C12H24O2
200.32
MFCD00009581
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
8048
CHEBI:87430
Décanoate d’éthyle
CCCCCCCCCC(=O)OCC
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl caprate
Note relative au nom 99+%
Acidité 1mg KOH/g max.
Point de fusion -20.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8665g/mL
Point d’ébullition 245.0°C
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)8CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4240 to 1.4270
Quantité 2.5 L
Beilstein 02,356
Merck Index 15,3831
Gravité spécifique 0.8665
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Viscosité <30 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 200.32
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide