Learn More
Malonate d’hydrogène éthylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11420463
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
1071-46-1
C5H8O4
132.115
MFCD00020490
HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate
70615
CHEBI:86907
Acide3-éthoxy-3-oxopropanoïque
CCOC(=O)CC(=O)O
1071-46-1
C5H8O4
132.115
MFCD00020490
HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate
70615
CHEBI:86907
Acide3-éthoxy-3-oxopropanoïque
CCOC(=O)CC(=O)O
Ethyl hydrogen malonate is used as a reactant for the preparation of tetramic acids through Dieckmann ring closure and organocatalytic decarboxylative Doebner-Knoevenagel reactions. It is involved in the acylation reactions and Knoevenagel condensation with aldehydes. It is also used in the preparation of gamma-lactones from olefins by intermolecular carbolactonization in presence of Mn(III) acetate as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le malonate d’hydrogène éthylique est utilisé comme réactif pour la préparation d’acides tétramiques par la réaction de fermeture de cycle de Dieckmann et la réaction de décarboxylation en organocatalyse de Doebner-Knoevenagel. Il est impliqué dans les réactions d’acylation et la condensation de Knoevenagel avec les aldéhydes. Il est également utilisé dans la préparation des gamma-lactones à partir d’oléfines par carbolactonisation intermoléculaire en présence d’acétate de Mn(III) comme catalyseur.
Solubilité
Miscible à l’eau, au chloroforme et autres solvants.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl hydrogen malonate
Densité 1.119
Point d’ébullition 106°C (3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire HO2CCH2CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.4295
Quantité 50 g
Beilstein 1758845
Informations sur la solubilité Miscible with water,chloroform and other solvents.
Poids de la formule 132.12
Pourcentage de pureté 96%