Learn More
O-(2mésitylènesulfonyl)acétohydroxamate d’éthyle, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
12.76€ - 303.00€
Identifiants chimiques
CAS | 38202-27-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H19NO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 285.358 |
Numéro MDL | MFCD00009244 |
Clé InChI | KQCBSWBQAXTILK-WYMLVPIESA-N |
Synonyme | ethyl o-mesitylsulfonylacetohydroxamate, ethyl n-mesitylsulfonyl oxyacetimidate, ethyl o-methylsulphonylacetohydroxamate, ethyl o-2-mesitylenesulfonyl acethydroxamate, o-mesitylsulfonylacetohydroxamic acid ethyl ester, ethyl 1z-n-mesitylsulfonyl oxy ethanimidoate, ethyl 1e-n-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyloxyethanimidate, kqcbswbqaxtilk-owbhpgmisa-n, z-ethyl n-mesitylsulfonyloxyacetimidate, z-ethyl n-mesitylsulfonyl oxyacetimidate |
CID PubChem | 6282444 |
Nom IUPAC | Éthyl (1E)-N-(2,4,6-triméthylphényl)sulfonyloxyéthanimidate |
SMILES | CCOC(=NOS(=O)(=O)C1=C(C=C(C=C1C)C)C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15461728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55470.MD |
250 mg | |||||||
15432126
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55470.03 |
1 g |
34.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15442126
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55470.06 |
5 g |
86.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15452126
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55470.14 |
25 g |
303.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
38202-27-6 | |
285.358 | |
KQCBSWBQAXTILK-WYMLVPIESA-N | |
6282444 | |
CCOC(=NOS(=O)(=O)C1=C(C=C(C=C1C)C)C)C |
C13H19NO4S | |
MFCD00009244 | |
ethyl o-mesitylsulfonylacetohydroxamate, ethyl n-mesitylsulfonyl oxyacetimidate, ethyl o-methylsulphonylacetohydroxamate, ethyl o-2-mesitylenesulfonyl acethydroxamate, o-mesitylsulfonylacetohydroxamic acid ethyl ester, ethyl 1z-n-mesitylsulfonyl oxy ethanimidoate, ethyl 1e-n-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyloxyethanimidate, kqcbswbqaxtilk-owbhpgmisa-n, z-ethyl n-mesitylsulfonyloxyacetimidate, z-ethyl n-mesitylsulfonyl oxyacetimidate | |
Éthyl (1E)-N-(2,4,6-triméthylphényl)sulfonyloxyéthanimidate |
Spécification
Ethyl O-(2-mesitylenesulfonyl)acetohydroxamate | |
54°C to 56°C | |
MFCD00009244 | |
ethyl o-mesitylsulfonylacetohydroxamate, ethyl n-mesitylsulfonyl oxyacetimidate, ethyl o-methylsulphonylacetohydroxamate, ethyl o-2-mesitylenesulfonyl acethydroxamate, o-mesitylsulfonylacetohydroxamic acid ethyl ester, ethyl 1z-n-mesitylsulfonyl oxy ethanimidoate, ethyl 1e-n-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyloxyethanimidate, kqcbswbqaxtilk-owbhpgmisa-n, z-ethyl n-mesitylsulfonyloxyacetimidate, z-ethyl n-mesitylsulfonyl oxyacetimidate | |
CCOC(=NOS(=O)(=O)C1=C(C=C(C=C1C)C)C)C | |
285.358 | |
285.36 |
38202-27-6 | |
C13H19NO4S | |
2144156 | |
KQCBSWBQAXTILK-WYMLVPIESA-N | |
Éthyl (1E)-N-(2,4,6-triméthylphényl)sulfonyloxyéthanimidate | |
6282444 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 253-825-5
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only