Learn More
Malonate de potassium éthylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11419582
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
6148-64-7
C5H7KO4
170.205
MFCD00035603
WVUCPRGADMCTBN-UHFFFAOYSA-M
ethyl potassium malonate, potassium 3-ethoxy-3-oxopropanoate, potassium ethyl malonate, potassium monoethyl malonate, monoethyl malonate potassium salt, malonic acid monoethyl ester potassium salt, monoethyl potassium malonate, ethyl malonate potassium salt, propanedioic acid, monoethyl ester, potassium salt, ethylpotassiummalonate
3446434
Potassium ; 3-éthoxy-3-oxopropanoate
CCOC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
6148-64-7
C5H7KO4
170.205
MFCD00035603
WVUCPRGADMCTBN-UHFFFAOYSA-M
ethyl potassium malonate, potassium 3-ethoxy-3-oxopropanoate, potassium ethyl malonate, potassium monoethyl malonate, monoethyl malonate potassium salt, malonic acid monoethyl ester potassium salt, monoethyl potassium malonate, ethyl malonate potassium salt, propanedioic acid, monoethyl ester, potassium salt, ethylpotassiummalonate
3446434
Potassium ; 3-éthoxy-3-oxopropanoate
CCOC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
Ethyl potassium malonate is used as a competitive inhibitor of the enzyme succinate dehydrogenase. It acts as a precursor to produce (trimethylsilyl)ethyl malonate, which is utilized to prepare beta-ketoesters by acylation. Further, it reacts with aryl nitriles to prepare beta-amino acrylates in the presence of zinc chloride and a catalytic amount of Hünig's base. In addition to this, it serves as an intermediate for the preparation of ethyl tert-butyl malonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le malonate d’éthyle et de potassium est utilisé comme inhibiteur compétitif de l’enzyme succinate déshydrogénase. Il agit comme précurseur pour produire du malonate de (triméthylsilyl)éthyle, qui est utilisé pour préparer des bêta-cétoesters par acylation. De plus, il réagit avec les nitriles aryles pour préparer des bêta-amino-acrylates en présence de chlorure de zinc et d’une quantité catalytique de base de Hünig. En outre, il sert d’intermédiaire pour la préparation du malonate d’éthyle et de tert-butyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl potassium malonate
Point de fusion ∼200°C (decomposition)
pH 9.1
Odeur Odorless
Formule linéaire KO2CCH2CO2CH2CH3
Quantité 100 g
Beilstein 3721682
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 98%