Learn More
Éthyle tétrahydropyrane-4-ylacétate, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1g
5g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 5g |
Poids de la formule | 172.22 |
Pourcentage de pureté | 97% |