Learn More
Masterflex™ Tubulure Microbore en éthylène-acétate de vinyle
Utilisez cette tubulure pour les tests biologiques. La tubulure Microbore en éthylène-acétate de vinyle Saint Gobain Performance Plastics™ est biologiquement stable, non toxique et non contaminante.
Marque:  Masterflex™ 06492-03
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11787355
  • 249.00€ / 30m
Expédition estimée: 28-10-2024
Description
  • Tubulure translucide réticulée pour tubulure flexible micro-ligne
  • Mémoire élastique pratiquement parfaite : revient à sa forme d'origine avec un chauffage doux
  • La résine est conforme à la norme USP 23 classe VI et aux spécifications du National Formulary vol. 14
  • Stérilisez en autoclave, à l’oxyde d’éthylène, par irradiation aux rayons gamma ou par chaleur sèche
Spécification
Spécification
La résine est conforme à la norme USP 23 classe VI et aux spécifications du National Formulary vol. 14
0,76 mm
2,29 mm
-34deg;C
Stérile
2700°psi
Autoclavables
EVA
Pour les tests biologiques.
1/boîte
Translucide
82°C