Learn More
Masterflex™ Tubulure Microbore en éthylène-acétate de vinyle
Utilisez cette tubulure pour les tests biologiques. La tubulure Microbore en éthylène-acétate de vinyle Saint Gobain Performance Plastics™ est biologiquement stable, non toxique et non contaminante.
Marque: Masterflex™ 95712-34
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Description
- Tubulure translucide réticulée pour tubulure flexible micro-ligne
- Mémoire élastique pratiquement parfaite : revient à sa forme d'origine avec un chauffage doux
- La résine est conforme à la norme USP 23 classe VI et aux spécifications du National Formulary vol. 14
- Stérilisez en autoclave, à l’oxyde d’éthylène, par irradiation aux rayons gamma ou par chaleur sèche
Spécification
1,42 mm | |
3,35 mm | |
Tubulure à arrêt avec code couleur Microbore/autoanalyse d’hydrocarbure/solvant | |
1/boîte | |
Jaune translucide |
EVA | |
Tubulure à arrêt avec code couleur Microbore/autoanalyse d’hydrocarbure/solvant | |
-50°C | |
34 | |
74°C |