Learn More
Masterflex™ Tubulure Microbore en éthylène-acétate de vinyle
Utilisez cette tubulure pour les tests biologiques. La tubulure Microbore en éthylène-acétate de vinyle Saint Gobain Performance Plastics™ est biologiquement stable, non toxique et non contaminante.
Marque:  Masterflex™ 95712-36
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Code produit. 11947885
  • 71.90€ / 15m
Expédition estimée: 29-10-2024
Description
  • Tubulure translucide réticulée pour tubulure flexible micro-ligne
  • Mémoire élastique pratiquement parfaite : revient à sa forme d'origine avec un chauffage doux
  • La résine est conforme à la norme USP 23 classe VI et aux spécifications du National Formulary vol. 14
  • Stérilisez en autoclave, à l’oxyde d’éthylène, par irradiation aux rayons gamma ou par chaleur sèche
Spécification
Spécification
1,52 mm
3,45 mm
Tubulure à arrêt avec code couleur Microbore/autoanalyse d’hydrocarbure/solvant
1/boîte
Jaune translucide
EVA
Tubulure à arrêt avec code couleur Microbore/autoanalyse d’hydrocarbure/solvant
-50°C
36
74°C