Learn More
Macherey-Nagel™ Agent d’éthylation TMSH
Marque: Macherey-Nagel™ 701520.510
Informations supplémentaires : CAS : 17287-03-5 Poids : 0.05000kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
Spécification
Agent d’éthylation TMSH | |
10 mL |
Sécurité et traitement
- TMSH
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: trimethylsulphoniumhydroxide, methanol