Learn More
éthyle2-amino-4-méthylpyrimidine-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1g
10g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 10g |
Poids de la formule | 181.19 |
Pourcentage de pureté | 97% |