Learn More
Isothiocyanate d’éthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757888
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
542-85-8
C3H5NS
87.14
MFCD00004820
HBNYJWAFDZLWRS-UHFFFAOYSA-N
ethyl isothiocyanate, ethane, isothiocyanato, ethyl mustard oil, ethylisothiocyanate, isothiocyanic acid, ethyl ester, unii-3284mj2t8p, ccris 7323, ethylisothio-cyanate, isothiocyanato-ethane
10966
CHEBI:85098
isothiocyanatoéthane
CCN=C=S
542-85-8
C3H5NS
87.14
MFCD00004820
HBNYJWAFDZLWRS-UHFFFAOYSA-N
ethyl isothiocyanate, ethane, isothiocyanato, ethyl mustard oil, ethylisothiocyanate, isothiocyanic acid, ethyl ester, unii-3284mj2t8p, ccris 7323, ethylisothio-cyanate, isothiocyanato-ethane
10966
CHEBI:85098
isothiocyanatoéthane
CCN=C=S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl isothiocyanate
Point de fusion -6°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9950g/mL
Point d’ébullition 130°C to 132°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5NCS
Indice de réfraction 1.5100 to 1.513
Quantité 5 g
Merck Index 15, 3870
Gravité spécifique 0.995
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Poids de la formule 87.14
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl isothiocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.