Learn More
Éther méthylique d’éthylène glycol et d’éthyle, 97 %, stab. avec 0,01 % de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11495746
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11495746
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20819.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is employed in the reaction of metal salts of thymine and uracil with tetra-acetyl-α-glucopyranosyl bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée dans la réaction des sels métalliques de la thymine et de l’uracile avec le bromure de tétra-acétyl-α-glucopyranosyle.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5137-45-1
Formule moléculaire C5H12O2
Numéro MDL MFCD00048580
Synonyme 2,5-dioxaheptane, ethane, 1-ethoxy-2-methoxy, ethyl 2-methoxyethyl ether
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene glycol ethyl methyl ether
Note relative au nom stabilized with 0.01% BHT
Densité 0.85
Point d’ébullition 100°C to 102°C
Point d’éclair 2°C (36°F)
Formule linéaire CH3OCH2CH2OCH2CH3
Indice de réfraction 1.387
Quantité 10 g
Numéro UN UN3271
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté 97%