Learn More
Solution de sel disodique d’acide éthylènediaminetétraacétique 0,2 N, certifiée, HPLC pour détection électrochimique, Fisher Chemical
Code produit. 10131430 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10131430 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 10131430 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/3710/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 139-33-3
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 2.5 L
Formule moléculaire C10H14N2Na2O8
Numéro MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
Clé InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nom IUPAC disodium ; 22-[-[bis(carboxylatométhyl)azaniumyl]éthyl-(carboxylatométhyl)azaniumyl]acétate
Poids moléculaire (g/mol) 336.21
CID PubChem 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Conditionnement Flacon en verre ambré