Learn More
Acide éthylmalonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7025304
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11485566
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20715.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 601-75-2 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
Ethylmalonic acid is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide éthylmalonique est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans lʼeau, le méthanol (turbidité très faible) et lʼéthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 601-75-2
Formule moléculaire C5H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 132.115
Numéro MDL MFCD00002668
Clé InChI UKFXDFUAPNAMPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylmalonic acid, 2-ethylmalonic acid, propanedioic acid, ethyl, 1,1-propanedicarboxylic acid, alpha-carboxybutyric acid, malonic acid, ethyl, ethylmalonate, ethyl-malonic acid, unii-432nf49dfg, ethylpropanedioic acid
CID PubChem 11756
ChEBI CHEBI:741548
Nom IUPAC Acide 2éthylpropanedioïque
SMILES CCC(C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylmalonic acid
Point de fusion 112°C to 114°C
Quantité 5 g
Beilstein 774334
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol (very faint turbidity),and ethanol.
Poids de la formule 132.12
Pourcentage de pureté 98%