Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylmercurithiosalicylique, sel de sodium, 97,0 - 101,0 %
Code produit. 10020920 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
Code produit. 10020920
Marque: Thermo Scientific Chemicals 118680050
Demander un format en vrac ou personnalisé
L’acide éthylmercurithiosalicylique, numéro CAS 54-64-8, est un réactif oxydant qui peut inhiber diverses enzymes et protéines dépendantes du sulfhydryle.Il est également connu sous le nom de thimerosal ou sel de sodium d’acide 2-(éthylmercuriomercapto)benzoïque.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L’acide éthylmercurithiosalicylique est un réactif oxydant qui inhibe les sites actifs contenant des sulfhydryles de plusieurs enzymes
  • Il est également connu sous le nom de thimerosal ou sel de sodium d’acide 2-(éthylmercuriomercapto)benzoïque.
  • Il peut se lier aux composés sulfhydryles, tels que le glutathion, la cystéine et les groupes sulfhydryles de protéines
  • De plus, il peut activer les canaux calciques d’inositol triphosphate sur les membranes du réticulum endoplasmique, entraînant la régulation des fonctions cellulaires
Applications
  • L’acide éthylmercurithiosalicylique a été largement étudié comme conservateur dans la recherche en laboratoire sur les médicaments, y compris les études sur les vaccins
  • Il a été démontré qu’il présente des propriétés antifongiques et antiseptiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-64-8
Formule moléculaire C9H9HgNaO2S
Poids moléculaire (g/mol) 404.81
Numéro MDL MFCD00013062
Clé InChI RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate
CID PubChem 16684434
ChEBI CHEBI:9546
Nom IUPAC sodium ;(2-carboxylatophényl)sulfanyl-éthylmercure
SMILES [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt
Point de fusion 232.0°C to 233.0°C
Couleur Crème à blanc
pH 6 to 8 (1% soln.)
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 97.0-101.0%
Formule linéaire 2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
Point d’éclair 250°C
Merck Index 15, 9470
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/1mL (20°C). Other solubilities: 1g/8mL in alcohol,1g/10mL in methanol,almost insoluble in ether and benzene
Poids de la formule 404.8
Pourcentage de pureté 97.0 to 101%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0.5% max. (vacuum/P2O5)
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium o-(ethylmercurithio)benzoate