missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coverguard™ Gants en nitrile jetables Euro-One 5810

Code produit. 15352286
Click to view available options
:
Gants ; taille : 8
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15352286

Marque: Coverguard™ 5808

Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les gants jetables en latex Euro-One 5810 permettent une bonne dextérité, un grand confort et une grande flexibilité grâce à leur forme anatomique. Les gants sont étanches et poudrés, afin d’absorber la transpiration, avec une manchette à bord roulé. Conviennent à un usage alimentaire.

  • NQA 1,5
  • EPI Cat. III
  • Protection chimique limitée
  • Latex naturel
  • Jetable
  • Poudré
  • Bonne dextérité
  • Forme anatomique
  • Blanc

Spécification

Certifications/Conformité NQA 1,5
Certifications / conformité (Europe) NQA 1,5, CE EPI Cat. III, EN 420:2003 + A1:2009 ; EN ISO 374-5:2016 ; EN 374-1:2016 Type C, K, 3
AQL 1,5
Couleur Blanc, Naturel
Jetable Oui
Finger Thickness (Metric) 0,125 mm
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (Metric) 0,125 mm
Poudré Poudré
Dimensions 8
Épaisseur (métrique) 0,125 mm
Séries 5810
Longueur (métrique) 240 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis