missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coverguard™ Gants en nitrile jetables Euro-One 5920

Code produit. 15312296
Click to view available options
:
Gants ; taille : 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15312296

Marque: Coverguard™ 5922

Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les gants en nitrile jetables Euro-One 5920 permettent une bonne dextérité, un grand confort et une grande flexibilité. Les gants sont sans poudre et étanches et offrent une bonne protection mécanique. Conviennent à un usage alimentaire.

  • NQA 1,5
  • EPI Cat. III
  • Protection chimique limitée
  • Nitrile
  • Jetable
  • Non poudré
  • Non stérile
  • Bonne dextérité
  • Blanc

Spécification

Certifications / conformité (Europe) NQA 1,5, CE EPI Cat. III, EN 420:2003 + A1:2009 ; EN ISO 374-5:2016 ; EN 374-1:2016 Type C, K, 3
AQL 1,5
Couleur Bleu
Jetable Oui
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (Metric) 0,1 mm
Palm Thickness (Metric) 0,1 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 10
Épaisseur (métrique) 0,1 mm
Type de manchette de gant Roulé
Séries 5920
Longueur (métrique) 240 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis