Få mere at vide
Solution étalon couleur B, marron, qualité PE, Reagecon ™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11790657 Shop alle Reagecon produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
125 ml
Pakningsstørrelse:
125mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11790657
Brand: Reagecon EP703
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Pour étalonner, contrôler, qualifier et valider les instruments de mesure des couleurs. La solution étalon couleur B, marron, qualité PE, Reagecon™ est une solution colorimétrique prête à l’emploi produite conformément à la Pharmacopée européenne Eu. Ph. Chap. 2 d’une combinaison précise de solutions de couleurs primaires.
Étalon colorimétrique prêt à l’emploi présenté dans un flacon inviolable de haute qualité. Les solutions couleur étalon EP sont préparées à partir des solutions couleurs primaires EP (jaune, rouge et bleu) et peuvent être utilisées pour préparer les solutions couleur de référence EP.
  • Fabriquées conformément aux directives du chapitre 2 de la pharmacopée européenne
  • Certificat d’étalonnage de la balance délivré conformément à la norme ISO 17025
  • Préparé de manière gravimétrique sur une base poids/poids à l’aide de poids traçables par OIML
  • Concentration vérifiée à l’aide d’un spectrophotomètre hautes performances étalonné selon les normes ISO Guide 34
  • Standard de couleur B = 3,0 jaune + 3,0 rouge + 2,4 bleu + 1,6 acide chlorhydrique (10 g HCl/L)
Tekniske data
Description European Pharmacopoeia Standard Color Solution B
Conditionnement Inviolable
Certificat d’analyse Yes
CAS 7705-08-0, 7646-79-9, 7758-98-7, 7647-01-0
Noms d’analytes ou de composants Iron chloride, Cobalt chloride, Copper sulfate, Hydrochloric acid
Forme physique Liquide
Couleur Marron
Élément Iron Chloride, Cobalt Chloride, Copper Sulfate, Hydrochloric Acid
Quantité 125 ml
Qualité Eu. Ph. Chapitre 2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • STANDARD SOLUTION B (BROWN)
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Faroangivelser
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Skyddsangivelse
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contient: cobalt dichloride, copper sulphate, irontrichloride, hydrochloric acid 37%
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.