Learn More
Hydrate de carbonate d’europium(III), 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Europium(III) carbonate hydrate |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.99% (REO) |
| Poids de la formule | 483.95 (Anhydrous) |
| Odeur | Odorless |
| Aspect | White powder |