Learn More
Fluorure d’europium(III), anhydre, 99,5 % (REO), Thermo Scientific™
Code produit. 11359209
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11359209
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 088181.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13765-25-8
Formule moléculaire EuF3
Poids moléculaire (g/mol) 208.96
Numéro MDL MFCD00010998
Clé InChI HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Synonyme europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g
Nom IUPAC europium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Eu+3]
Spécification
Point d’ébullition >2280°C
Nom chimique ou matériau Europium (III) fluoride
Point de fusion 1390°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 208.96
Pourcentage de pureté 99.5%
Sensibilité Hygroscopic