Learn More
Nitrate d’europium(III) hexahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
Code produit. 11397108
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
Code produit. 11397108
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 015290.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10031-53-5 | EuH12N3O15 | 446.066 g/mol
Europium(III) nitrate hexahydrate is used in the preparation of pharmaceuticals, agrochemicals and other chemical products. It is used as a catalyst and a component of specialized steels. It is also used in the synthesis of light emitting nanomaterials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10031-53-5
Formule moléculaire EuH12N3O15
Poids moléculaire (g/mol) 446.066
Numéro MDL MFCD00149700
Clé InChI JVYYYCWKSSSCEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme europium nitrate hexahydrate, europium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, europium 3+ salt, hexahydrate, eu.3no3.6h2o, ksc494m3l, europium 3+ trinitrate hexahydrate, europium iii nitrate hydrate, reacton, europium iii nitrate hexahydrate trace rare earth metals basis 1g
CID PubChem 202256
Nom IUPAC europium(3+) ; trinitrate ; hexahydrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Eu+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium(III) nitrate hexahydrate
Point de fusion 85°C
Couleur Incolore
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 446.06 (337.97 Anhydrous)
Odeur Odorless
Aspect Colorless crystalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Europium(III) nitrate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Europium(III) nitrate hexahydrate