Learn More
Perchlorate d’europium(III) hexahydraté, 50 %p dans Soln. aq., qualité réactif, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Europium(III) perchlorate hexahydrate |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 2 g |
| Numéro UN | UN3211 |
| Poids de la formule | 558.40 (450.32 Anhydrous) |
| Qualité | Réactif |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 50% w/w aq. soln. |
| Odeur | Odorless |