Learn More
Hydrate de trifluoroacétate d’europium(III), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific™
Code produit. 11485450
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11485450
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044634.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire Eu(OOCCF3)3·xH2O
Numéro MDL MFCD05663782
Spécification
Nom chimique ou matériau Europium (III) trifluoroacetate hydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Soluble in most polar and non polar solids.
Poids de la formule 490.97 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%