Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de conductivité Eutech™ ECCONSEN72W
Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Marque: Thermo Scientific™ 93X244303
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.17100kg
Description
Les électrodes de conductivité Eutech™ sont utilisées dans des instruments de conductivité dans diverses applications. Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Caractéristiques :
- Paramètre : Cellule de conductivité / ATC
- matériau : Verre
- Constante de cellule : K = 0,1
- Longueur de câble : 1 m
- Connecteur : Connecteur DIN
- Longueur de câble : 1 m
- À utiliser avec : CyberScan CON 510, Eutech CON 150
Spécification
K = 0,1 | |
Électrodes de conductivité | |
Verre |