Learn More
Thermo Scientific™ Conductimètre portatif étanche Eutech™ CyberScan COND 600
Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Marque: Thermo Scientific™ 01X418304
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Mesure de l’eau pure à l’eau de mer à l’aide d’un seul instrument de mesure. Le conductimètre portatif étanche Eutech™ CyberScan COND 600 offre une large plage de conductivité avec des capacités de sélection automatique pour plus de commodité.
Caractéristiques :
- Gamme de conductivité : .. à 200,0 mS
- TDS : .. à 200 ppt
- Plage de températures : -10,0 à 110,0°C (14,0 à 230°F) (instrument de mesure)
- Compensation de la température : Automatique / manuel (0 à 100°C)
- Nombre de points d’étalonnage 4 (1 par plage) en mode automatique ; 5 (1 par plage) en mode manuel
- Alarme Cal Due : oui (jours max. 30)
- Options d’étalonnage automatique : 84, 1413 uS/cm ; 12,88, 111,8 mS/cm
- Affichage de la pente / du décalage : oui (affichage + icône)
- Entrée : Prises phono CC, connecteur à 8 broches
- Écran LCD : Rétroéclairage à matrice de points
- mémoire : 500 ensembles de données
- Sortie : Oui (IrDA / RS232C)
- Fonctions spéciales : Indicateur de stabilité ; Auto-diagnostic ; Mémoire non volatile ; Maintien & de l’arrêt automatique après 20minutes
- bonnes pratiques de laboratoire : Oui
- Protection contre la pénétration : IP 67
- Puissance : Piles 4 AAA x 1,4 V ou adaptateur 9 VDC
Spécification
Conductimètre | |
Plage de conductivité à 200,0 mS |