Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre 610 Eutech™ CyberScan
Code produit. 12941688
Click to view available options
Gamme (pH):
-2 à 20
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12941688
Marque: Thermo Scientific™ 01X415103
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire. L’instrument de mesure Eutech™ CyberScan pH 610 est un choix idéal pour les applications de routine dans les laboratoires, les usines de production et les écoles.
Caractéristiques :
  • 6 points d’étalonnage et 20 options de tampon auto/manuel pour un étalonnage rapide et pratique.
  • Plus grande précision sous des températures variables avec compensation automatique / manuelle de température.
  • Mega-mémoire qui stocke / rappelle jusqu’aux 500 ensembles de données avec des mesures de température, avec impression de la date et de l’heure formatés pour répondre aux normes GLP.
  • Transfert de données sans fil et sans câble grâce à la technologie IR IrDA. Livré avec un logiciel d’acquisition de données complémentaires sur PC pour l’importation de données sans souci et la génération de rapports dans les tableurs que vous appréciez, selon votre choix
  • Rappel de la pente d’électrode, de la valeur de décalage de l’électrode et des valeurs d’étalonnage précédentes, pour s’y reporter facilement
  • Grand écran personnalisé et facile à lire, avec affichage de valeurs simultanées, pour une visualisation optimale à l’aide d’icônes conviviales
  • La fonction Mise en attente bloque temporairement la mesure pour faciliter l’affichage et l’enregistrement
  • Auto-diagnostic avec codes de message pour faciliter la résolution des problèmes
  • La mémoire volatile contient les paramètres et les données stockées, même lorsque les batteries sont vides.
  • Options de tampon pH : USA, NIST, DIN, PWB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description pH-mètre / millivoltmètre pH 610 avec sonde ATC & logiciel DAS
Comprend Indicateur de stabilité ; diagnostic automatique ; mémoire non volatile ; pause et mise hors tension automatique après 20 minutes
Précision (température) 0,1°C/1,0°F
Précision (mV) ±0,2
Précision (pH) ±0,002
Sorties IrDA, RS-232C
Measurement Modes 500
Étalonnage Étalonnage personnalisé du tampon
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Gamme (mV) ± 2000
Résolution (mV) 0,1 mV
Calibration Points 2 à 5
Plage de températures (métrique) -10°C à +110°C
Plage de températures (impériale) 14,0 à 230°F
Résolution (température) 0,1°C / 1,0°F
Type d’affichage LCD, matrice de points rétroéclairée, affichage de pente / décalage : oui (affichage + icône)
Mémoire 500 ensembles de données
Points de données 500
Sorties d’alarme Alarme d’étalonnage (cal due) : Oui (jours - 30 max.), alarme de point de consigne
Entrées prises phono CC, connecteur à 8 broches, BNC
Certifications/Conformité BPL : Oui
Indice IP IP 67
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation 9 VCC (en option)
Alimentation électrique Adaptateur d’alimentation 9 VCC
Compensation thermique Automatique / Manuel (0 à 100°C)
Type de batterie 4 Piles AAA de 1,4 V