Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH Eutech™ ECFG6351101B
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Marque: Thermo Scientific™ 93X218828
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Mesure de l’acidité et de l’alcalinité d’un liquide, le pH est l’un des paramètres les plus couramment mesurés dans un large éventail de secteurs allant du traitement de l’eau et des eaux usées, à la production de produits chimiques, en passant par la recherche et production agricole, la surveillance de l’environnement, la recherche en chimie et sciences de la vie, la recherche en biochimie, la recherche pharmaceutique, la production de produits électroniques, la transformation des aliments et d’autres applications industrielles.
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Caractéristiques :
- Paramètre : pH
- Plage : pH de 0 à 13
- Plage de températures : 0 à 100°C
- Type de jonction liquide : céramique annulaire
- Type de référence interne : Ag/AgCl
- Étanche / rechargeable : Étanches
- Jonction de référence : Simple
- Électrolyte de référence de remplissage : –
- Dimensions (axe) : 55 x 8 m
- Longueur de câble : 1 m
- Connecteur : BNC
Spécification
Électrode de pH en verre pour échantillons solides ou semi-solides. Embout pointu | |
Simple | |
0 à 13 | |
Électrode pH | |
Tous les compteurs pH avec connecteur dʼentrée BNC |
BNC | |
Corps en verre | |
0°C à 100°C | |
Mesure du pH | |
0 à 100°C |