Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH Eutech™ ECFG7370101B
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Marque: Thermo Scientific™
Informations supplémentaires : Poids : 0.12600kg
Description
Mesure de l’acidité et de l’alcalinité d’un liquide, le pH est l’un des paramètres les plus couramment mesurés dans un large éventail de secteurs allant du traitement de l’eau et des eaux usées, à la production de produits chimiques, en passant par la recherche et production agricole, la surveillance de l’environnement, la recherche en chimie et sciences de la vie, la recherche en biochimie, la recherche pharmaceutique, la production de produits électroniques, la transformation des aliments et d’autres applications industrielles.Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire. Cette électrode de pH en verre à double jonction sans obstruction est idéale pour les échantillons contenant des tampons TRIS, des sulfures et bien plus encore. Le mécanisme de manchon à orifice de remplissage facile à utiliser est utilisé pour les mesures de pH générales. Disponible avec câble de 1 m.
Spécifications
Spécification
BNC | |
0 à 13 | |
Électrode pH |
Double | |
0°C à 100°C |