Learn More
Thermo Scientific™ Conductimètre Eutech™ ECOECTESTHIGH
La série Eutech EcoTestr EC est livrée avec des capteurs à aiguille robustes en acier inox, vous offrant ainsi des mesures de conductivité rapides et fiables.
Marque:  Thermo Scientific™ 01X477102
59.28 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21700" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
Code produit. 12685915
  • 82.80€ / 1 pièce
En stock
Description
La série Eutech EcoTestr EC est livrée avec des capteurs à aiguille robustes en acier inox, vous offrant ainsi des mesures de conductivité rapides et fiables. Idéale pour une large gamme d’applications de conductivité, telles que le jardinage en hydroponie, la pisciculture, les piscines, la galvanoplastie et d’autres applications pour eau et eaux usées. Option d’étalonnage manuel pour une meilleure précision grâce aux étalonnages proches de l’échantillon. Aucun outil nécessaire pour remplacer les piles dans leur compartiment encliquetable. La fonction Hold (Maintien) gèle temporairement les valeurs affichées afin de faciliter l’enregistrement. Bouchon de protection du capteur qui peut être dédoublé afin de contenir des échantillons ou une solution d’étalonnage.
Spécifications
  • Gamme : .. à 19,90 mS/cm
  • Résolution : 0,1 mS/cm
  • Précision : ± 1 % de la pleine échelle (± 2 % au-dessus de 10 mS/cm)
  • Points de calibrage : 1 (numérique, bouton-poussoir)
  • ATC : Oui
  • Mémoire non volatile : Oui
  • Fonction de maintien : Oui
  • Arrêt automatique : 8,5 minutes après la pression sur la dernière touche
  • Écran LCD : 3 ½ chiffres avec annonciateur
  • Puissance : Piles miniatures alcalines A76 4 X 1,5 V
  • Indice de protection : Étanche IP67
  • Dimensions ; poids : Boîte : 24,5 cm x 13,5 cm x 4,5 cm ; 137 g
  • Spécification
    Spécification
    EcoTestr EC étanche élevé avec étalonnage ATC à 1 point
    Conductivité
    LCD
    ± 1 % de la pleine échelle (± 2 % au-dessus de 10 mS/cm)
    0 à 19,9 mS/cm
    IP 67