Learn More
Thermo Scientific™ Testeur de sel Eutech™ EcoTestr
Mesurez la salinité de façon économique et rapide grâce au sel Eutech EcoTestr
Marque: Thermo Scientific™ 01X477105
76.29 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21700" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
Description
Mesurez la salinité de manière économique et rapide grâce au sel Eutech EcoTestr. Robuste avec capteur à broches en acier inoxydable et boîtier étanche IP67, le sel EcoTestr offre une fiabilité, même dans des conditions de terrain difficiles. Idéal pour les mesures de salinité de base dans l’aquaculture, les spas, les piscines, les travaux de laboratoire simples et d’autres applications dans l’eau et les eaux usées.
Caractéristiques :
- 0 à 10,00 ppt
- Précision à pleine échelle jusqu’à ±2 %
- Le testeur IP67 étanche – flotte sur l’eau, ce qui permet de faciliter la recherche
- Option d’étalonnage manuel pour une meilleure précision grâce aux étalonnages proches de l’échantillon
- Aucun outil nécessaire pour remplacer les piles dans leur compartiment encliquetable
- La fonction Hold (Maintien) gèle temporairement les valeurs affichées afin de faciliter l’enregistrement
- Bouchon de protection du capteur qui peut être dédoublé afin de contenir des échantillons ou une solution d’étalonnage
Applications :
- Aquaculture, étangs à poissons (koi), transformation des aliments, piscines et spas, surveillance de l’environnement et bien plus encore !
Spécification
Sel EcoTestr étanche | |
Salinité | |
Automatique | |
0,1 ppt | |
Compensation non linéaire | |
Oui, non volatile | |
24,5 cm x 13,5 cm x 4,5 cm (conditionné) | |
Piles miniatures alcalines A76, 4 X 1,5 V |
Fonction de maintien, fonction d’arrêt automatique 8,5 min après avoir appuyé sur la dernière touche | |
1 (numérique, bouton-poussoir) | |
à 10,00 ppt | |
±1 % pleine échelle (±2 % au-dessus de 5 ppt) | |
LCD - 3,5 chiffre avec annonciateur | |
Étanche IP67 | |
137 g |