Learn More
Thermo Scientific™ Électrode pH Eutech™ ECFGHGK3F01B
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Marque: Thermo Scientific™ 93X218824
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire. L’électrode de pH Eutech™ ECFGHGK3F01B est une électrode de pH rechargeable en verre renforcée avec pointe de lance pour la mesure directe du pH du sol.
Caractéristiques :
- Corps en verre
- Rechargeable
Spécification
Électrode de pH rechargeable en verre renforcé, pointe de lance pour mesure directe du sol | |
Corps en verre | |
pH | |
Embout pointu | |
1 m |
BNC | |
Électrode pH | |
Tous les compteurs pH avec connecteur dʼentrée BNC | |
110 mm | |
12 mm |