Learn More
Thermo Scientific™ Thermomètre Eutech™ de série Temp 10, thermocouple de type T
L’instrument de mesure de température Thermo Scientific™ Eutech™ Temp 10 Series, Thermocouple de type T Thermocouple est disponible pour vos besoins de base en matière de mesure de la température.
Marque: Thermo Scientific™ 01X450411
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Robuste et facile à utiliser, la série Thermo Scientific™ Eutech™ Temp 10 dispose d’un grand écran LCD double-ligne rétro-éclairé, vous permettant de lire de façon claire et précise la température mesurée et la température min./max., même dans les environnements sombres. De conception ergonomique pour s’adapter parfaitement à votre paume, la série Temp 10 offre une praticité mains-libres maximale grâce à notre kit mains-libres à trois voies exclusif, vendu séparément.
Caractéristiques :
Convivial
- Étalonnage automatique : laissez l’électrode dans l’eau glacée et appuyez sur ‘CAL’ pour l’étalonner
- La température min./max. lors de la pression sur une touche
- L’affichage double indique la mesure actuelle et la mesure min./max.
- Grand écran lumineux facile à lire
Polyvalente
- Mesures de -250 à 1 372°C
- Accepte une grande variété de sondes de température utilisant un mini-connecteur standard
- L’option mains-libres exclusive à trois voies (kit vendu séparément) – suspendez l’instrument de mesure à un tuyau ou une courroie, collez l’instrument de mesure sur une surface métallique ou posez simplement l’instrument de mesure sur la surface d’une table
Conception robuste
- IP anti-éclaboussures avec clavier scellé et boîtier en plastique ABS
- La protection en caoutchouc garantit une prise ferme et se dédouble pour servir de support de table
Stockage : -40°C à 65°C (-40°F à 149°F) ; 10 % à 90 % (sans condensation)
Applications
- Produits chimiques
- Fabrication
- Aliments et boissons
- Industrie et automobile
Spécification
-250°C à +400°C | |
LCD: 58 x 40 mm avec rétro-éclairage | |
Thermomètre | |
267 g (sans boîtier de protection), 362 g (avec boîtier de protection) | |
1, non compris | |
En-dessous de 1 000° : 0,1°C/°F ; au-dessus de 1 000° : 1°C/°F | |
-40°C à +65°C (-40°F à +149°F) ; 10 % à 90 % (sans condensation) |
3 piles alcalines “AA” de 1,5 V avec une durée de vie de la batterie > 750 heures (sans rétro-éclairage) | |
175 x 97 x 42 mm (sans boîtier de protection), 180 x 102 x 52 mm (avec boîtier de protection) | |
Avec lecture min./max., fonction Hold (de mise en attente), indicateur de stabilité, arrêt automatique : 17,5 min (sélectionnable), IEC-529 IP54 pour boîtiers résistants à la poussière et à l’eau | |
Au-dessus de -150°C : ± 0,1 % de lecture ± 0,4°C ; inférieure à -150°C : ± 0,25 % de lecture ± 1°C | |
-418°F à +752°F | |
Thermomètre thermocouple de type T Thermo Scientific avec boîtier de protection/support en caoutchouc (sonde non incluse) |