Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de température Eutech™ ECPHWPTEM01J
Eutech™ offre une large gamme de sondes de température utilisées dans diverses applications éducatives, de laboratoire et industrielles.
Marque: Thermo Scientific™ 01X021818
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Eutech™ offre une large gamme de sondes de température utilisées dans diverses applications éducatives, de laboratoire et industrielles. La sonde de température Eutech™ ECPHWPTEM01J est fournie avec un câble de 1 m et utilisée avec les instruments de mesure Eutech™ CyberScan série 600.
Caractéristiques :
- Paramètre : max.
- Utilisé avec les instruments de mesure : pH 620, 610, 600, PC650, PD650, PCD650
- Câble de 1 mètre
Spécification
0 à 100°C | |
Acier inox 304 | |
Eutech pH 620, 610, 600, PC650, PD650, PCD650 | |
Tige : 84 mm, Poignée : 75 mm | |
1 m |
Sonde de température | |
0°C à 100°C | |
Tige : 3 mm, Poignée : 12 mm | |
8 broches |