Learn More
Thermo Scientific™ Sonde de pénétration de thermocouple Eutech™, type K ECTPPENK01M
Eutech™ offre une large gamme de sondes de température utilisées dans diverses applications éducatives, de laboratoire et industrielles.
Marque: Thermo Scientific™ 01X220102
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Eutech™ offre une large gamme de sondes de température utilisées dans diverses applications éducatives, de laboratoire et industrielles. La sonde de pénétration pour thermocouple Eutech™, type K ECTPPENK01M est une sonde de pénétration non mise à la terre utilisée pour pénétrer la viande, les matériaux semi-mous et en plastique.
Caractéristiques :
- Paramètre : max.
- Dimensions : 120 x 3,2 mm
Spécification
moins 50 à 700°C | |
pH-mètres Eutech : EcoScan Temp JKT, Temp 300,Temp 10 K | |
3,2 mm | |
Bouchon miniature |
Sonde de température | |
Sonde de pénétration de type K, (pour la viande pénétrante, le plastique et les matériaux semi-mous), non mise à la terre | |
120 mm | |
1 m |