Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon d’évaporation
Spécialement conçus pour une utilisation dans les évaporateurs rotatifs. Les flacons d’évaporation Lenz Laborglasinstrumente™ peuvent être utilisés pour produire des solutions ou pour conserver, contenir, collecter ou mesurer des produits chimiques. Ils sont fabriqués en verre DURAN™ durable.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ B0260481
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.11700kg
Description
- Avec étiquette d’inscription
- Disponible dans plusieurs capacités
- Col central
Spécification
250 ml |