Learn More
Thermo Scientific™ Chargeur et support du système de distribution eVol™ XR
Rechargez votre système de distribution Thermo Scientific™ eVol™ avec ce chargeur et procurez-vous le support qui maintient votre système de distribution eVol lorsqu’il n’est pas utilisé.
180.00€ - 475.00€
Spécification
Type de produit | Chargeur et support de système de distribution |
---|---|
Gamme de produits | HyperSep |
À utiliser avec (équipement) | Système de distribution électronique |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10338279
|
Thermo Scientific™
66002-027 |
Chargeur pour système eVol, 1/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12504356
|
Thermo Scientific™
66002-026 |
Support de charge pour système eVol, 1/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Commandez le chargeur et le support du système de distribution Thermo Scientific™ eVol™ pour recharger votre système de distribution. Le distributeur eVol est un distributeur numérique unique et portatif qui effectue de manière précise et reproductible une grande variété de procédures de manipulation de liquides. Le dispositif simple à utiliser associe une seringue analytique et un contrôleur électronique programmable permettant une reproductibilité de distribution élevée pour tous les utilisateurs.
Le système de distribution eVol est idéal pour les laboratoires qui doivent procéder à des distributions répétitives de liquides non aqueux, offrant une plus grande précision et reproductibilité pour des applications telles que :- Distribution de routine de solvants volatils et de produits chimiques dangereux, corrosifs ou visqueux
- Préparation des étalons
- Ajout d’étalons internes
Performances de reproductibilité pour une plus grande confiance dans vos résultats
- Étalonnage facile par l’utilisateur pour assurer la validité des résultats
- Interface conviviale et facile à utiliser avec molette tactile et écran couleur
- Conformité aux directives BPL et BPF
- Couplage XCHANGE intégré qui permet de remplacer les seringues rapidement et facilement, évitant toute contamination croisée éventuelle
- Ajout de la technologie Thermo Scientific™ MEPS™ (Micro Extraction by Packed Sorbent) à une seringue XCHANGE permettant une préparation des échantillons automatisée par SPE dans un système portatif
Spécification
Chargeur et support de système de distribution | |
HyperSep | |
Système de distribution électronique |