Learn More
Invitrogen™ EVOS™ M5000 Stage Plate
Cette platine EVOS M5000 accueille une large gamme de plaques multipuits et à tous les supports de récipient EVOS conçus pour une platine mécanique.
Marque: Invitrogen™ AMEPVH089
Informations supplémentaires : Poids : 0.68000kg
Description
La permutation des supports de récipient individuels s’effectue très facilement, ce qui fait de l’imagerie des échantillons un jeu d’enfant, dans un large éventail de formats de récipient. Il existe des supports de récipient pour les lames de microscope, les flacons de culture cellulaire, les boîtes de Petri, les microplaques, etc.
La platine EVOS M5000 offre ces avantages :
• Les plaques multipuits s’insèrent parfaitement
• Adaptateurs compatibles pour une large gamme de supports de récipients
• La permutation des plaques et des supports s’effectue facilement
Spécification
EVOS M5000 | |
Platine | |
Température ambiante |
EVOS™ | |
Imagerie cellulaire |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.