Description
- Utilisé avec le système de protection respiratoire à ventilation assistée révolutionnaire CleanSpace™ : léger, sans tuyaux ni ceintures
- Conçu pour le confort sur de longues périodes
- Permet la transpiration et la respirabilité
- Plusieurs points de réglage
- Nettoyage facile et séchage rapide
- Durable et conçu pour une utilisation longue dans des environnements difficiles
- Remplacement facile et rapide
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AS/NZS1716 :2012, EN 12942 (marquage CE), indice IP 66 |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de produit | Harnais de tête |
| À utiliser avec (équipement) | PAF-1060 |
| Modèle | PAF-0073 |
| Conditions de stockage | Conserver entre -10°C et +55°C |
| Poids (métrique) | 20 g |