Learn More
CleanSpace™ Système d’alimentation EX
Code produit 15920102 Tous les produits CleanSpace Technology Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Bloc d’alimentation
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15920102 Bloc d’alimentation
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15920102 Fournisseur CleanSpace™ Code fournisseur PAF0060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1610.00€
    1325.50€ / 1 pièces
    Économisez 284.50€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Appareil respiratoire filtrant à pression positive (PAPR) à alimentation par batterie et à sécurité intrinsèque. Convient à une utilisation dans certaines atmosphères inflammables ou potentiellement explosives où il existe un risque d’explosion.
  • Sécurité intrinsèque
  • Léger et confortable
  • Boîtier jaune haute visibilité pour une reconnaissance aisée
  • Système AirSensit™ pour le contrôle de la pression du masque et flux d’air respirable réactif
  • Système à un bouton et mode veille et démarrage/arrêt automatique pour un enfilage / retrait rapide
  • Harnais de support facile à utiliser
  • Détection de filtre bloqué à compensation d’altitude
  • Longue durée de fonctionnement : jusqu’à 8 heures et recharge rapide de la batterie : < 2 heures
  • Vérification facile et précise de la capacité de débit
Spécification
Type de produit Ensemble PAPR, sans coiffe
Modèle PAF-0060
Masque vendu séparément