Learn More
METTLER TOLEDO™ Réfractomètre Excellence
Code produit. p-7147277 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Précision:
± 0,0001 nD
Scale Range:
1,32 à 1,70 nD
Plage de températures (métrique):
5°C à 100°C
Indice de réfraction:
1,32 à 1,70
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16388285
Marque: METTLER TOLEDO™ 30474903
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le réfractomètre de paillasse peut être utilisé pour une variété d’applications, en mesurant presque tous les échantillons avec une grande précision. Grâce à son fonctionnement intuitif et à un flux de travail modulaire, mettez facilement fin à l’imprécision et générez des résultats reproductibles.
  • Réfractomètre Excellence
  • Offre des mesures rapides de l’indice de réfraction dans la plage avec un contrôle automatique de la température
  • L’utilisation simple One Click™ permet aux utilisateurs de démarrer un flux de travaux complet en un seul clic, notamment l’échantillonnage, la mesure, le rinçage, le séchage et les SOP.
  • Le système de gestion des utilisateurs permet de définir différents niveaux d’accès, chaque utilisateur disposant de son propre écran d’accueil personnalisé et de sa propre langue.
  • Les limites de mesure peuvent être définies pour les informations de réussite/échec avec code couleur pour les échantillons acceptés et rejetés.
  • Peut être mis à niveau vers un système multi-paramètres automatique dédié combinant densité, indice de réfraction, pH, couleur, titration et plus encore pour gagner du temps, améliorer la qualité des données et empêcher toute modification des échantillons entre les analyses individuelles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Réfractomètre
Scale Range 1,32 à 1,70 nD
Indice de réfraction 1,32 à 1,70
Description R4 offre des mesures rapides de l’indice de réfraction
Type d’échantillon Liquides
Précision ± 0,0001 nD
Résolution 0,0001
Affichage Écran 7 po avec tactile couleur
Type de balance nD, Brix, sucre inversé, sel, Zeiss
À utiliser avec (application) Mesurez l’indice Brix ou l’indice de réfraction d’un échantillon
Comprend Réfractomètre excellent avec capteur de température Peltier
Certifications/Conformité CE / CSA
Quantité 0,5 mL
Poids (métrique) 4.8 kg
Dimensions (L x l x H) 193 x 208 x 226 mm
Hauteur (impériale) 7,6 in
Hauteur (métrique) 226 mm
Longueur (impériale) 8,2 in
Longueur (métrique) 192,5 mm
Largeur (impériale) 8,9 in
Largeur (métrique) 208 mm
Précision de la température ±0,1°C
Plage de températures (impériale) 41°F à 212°F
Plage de températures (métrique) 5°C à 100°C
Détails du bloc d’alimentation Prise CC pour connecter l’adaptateur secteur
Tension 24 V
Fréquence 50/60 Hz