Learn More
SYBR™ GreenER™ EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR Supermix, universal
Les kits sont compatibles avec les instruments à cycle rapide pour les expériences de qPCR basées sur SYBR.
Marque: Invitrogen™ 1178401K
1347.50 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Le kit EXPRESS SYBR GreenER qPCR SuperMix Universal est fourni avec des tubes distincts de colorant de référence ROX.
- ADN polymérase Platinum™ Taq à médiation anticorps rapide
- Colorant SYBR GreenER
- Protection contre le transfert d’UDG - uracile ADN glycosylase (UDG)/dUTP pour réduire la contamination par transfert
Spécification
Contient 5 × 5 ml de SuperMix de qPCR EXPRESS SYBR™ GreenER™ Universal (2X) et 5 × 500 µl de colorant de référence ROX. Des réactifs suffisants sont fournis pour 2 500 réactions de 20 µl chacune. Conserver tous les composants à -20°C pour une conservation à long terme. Les SuperMix de qPCR Express peuvent être conservés à 4–8°C pendant un mois maximum. |
|
Tube | |
qPCR | |
Rapide ou standard | |
SYBR™ GreenER™ | |
2500 réactions de 20 μl chacune | |
2X | |
ADN (génomique), ADNc |
SYBR | |
Haut | |
ADN polymérase Taq | |
7500 Fast System, 7500 System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, BioRad CFX96™, StepOnePlus™, Fast Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon, MJ Chromo4, BioRad iCycler iQ | |
Master Mix SYBR PCR en temps réel | |
Expression génétique | |
1000 réactions | |
5 x 5 ml |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.