Learn More
Buerkle™ Tige d’extension
La tige d’extension Buerkle™ permet de prélever des échantillons à diverses profondeurs.
Marque:  Buerkle™ 5380-1006
93.39 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.61600kg
Code produit. 10033832
  • 101.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-07-2024
Description
  • Sept forets différents sont disponibles, chacun étant conçu pour un type de sol particulier
  • Pour diverses applications
Spécification
Spécification
Tige d’extension
Autoclavable
Argent
Pour l’échantillonnage de très petites quantités de poudres hautement puissantes, coûteuses ou actives pour l’analyse
1000 mm
Acier inoxydable (V4A)
Équipement pour PharmaPicker
Électro-poli
PharmaPicker