Learn More
Buerkle™ Tige d’extension
La tige d’extension Buerkle™ permet de prélever des échantillons à diverses profondeurs.
61.65€ - 192.00€
Spécification
Type de produit | Tige d’extension |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10175372
|
Buerkle™
5380-0506 |
Argent | 500 mm | Échantillonneur pharmaceutique PharmaPicker |
86.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10413522
|
Buerkle™
5389-0001 |
Blanc pur | 600 mm | Pelle en PTFE |
183.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10033832
|
Buerkle™
5380-1006 |
Argent | 1000 mm | PharmaPicker |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10661954
|
Buerkle™
5350-1010 |
Argent | 1000 mm | Échantillonneur à foret de mole |
192.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10123152
|
Buerkle™
5336-0100 |
Gris | 1000 mm | ChemoSampler |
61.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Sept forets différents sont disponibles, chacun étant conçu pour un type de sol particulier
- Pour diverses applications
Spécification
Tige d’extension | |
Autoclavable |