Learn More
Ismatec™ Tubulure d’extension, Tygon ST
Pour une utilisation avec une tubulure à 2 et 3 arrêts avec code couleur.
Marque: Ismatec™ SC0044T
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Tubulure ronde bon marché pour les applications générales en laboratoire.
- Transparent
- Résistant à presque tous les produits chimiques inorganiques
- Sans saveur.
- Paroi intérieure lisse et polie
- Faible perméabilité aux gaz
- Résistante au vieillissement et à l’oxydation
- Diélectrique élevé constant
Spécification
FDA 21 CFR175.300 | |
1,85 mm | |
10 m | |
minus; 50deg;C | |
Acides : bonne, Solutions alcalines : bonne, Solvants : Non enreg., Pression : correcte, À vide : bonne, Milieu visqueux : Excellent, Milieu stérile : Limité | |
Autoclavables à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121deg;C (250deg;F) ; la tubulure prend un aspect laiteux. Stérilisation au gaz à l’oxyde d’éthylène. Non recommandé pour une stérilisation par irradiation. | |
74°C |
Oui | |
Tygon ST R-3603/R-3607 | |
Applications générales de laboratoire, tubulure à 2 et 3 arrêts avec code couleur. | |
1 bobine | |
Diam. interne 1,85 mm | |
Transparent |