Learn More
Leica Microsystems Stéréomicroscope éducatif EZ4 (sans oculaire)
Microscope E-Series complet de haute qualité à un prix économique.Le stéréomicroscope pédagogique Leica Microsystems™ EZ4 (sans oculaire) offre une haute qualité d’image, une haute fidélité des couleurs et des détails ainsi qu’une précision mécanique pour un contrôle efficace.
Marque: Leica Microsystems 10447199
Informations supplémentaires : Poids : 20.00000kg
Description
- Microscope pédagogique.
- Le système d’éclairage LED intégré à 7 voies fournit une lumière incidente, oblique et transmise pour un éclairage et un contraste de haute qualité.
- Offre plus de 20 ans d’éclairage LED lumineux à usage normal.
- Le système optique Greenough offre une vue en 3 dimensions.
Spécification
Cordon d’alimentation de 2 m | |
16X à 70X | |
3,6 kg | |
100/240 V 50/60 Hz | |
LED | |
1 de chaque |
230 V | |
4,4:1 | |
225 x 181 x 335 mm | |
Stéréomicroscope | |
50/60 Hz |