Learn More
F(ab')2 Fragment IgG(H+L) Donkey anti-Mouse, R-PE, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
50.00€ - 99.00€
Spécification
| Antigène | F(ab')2 Fragment IgG(H+L) |
|---|---|
| Applications | Immunofluorescence, Flow Cytometry |
| Conjugué | R-PE |
| Forme | Liquid |
| Espèces hôtes | Donkey |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17630367
|
Proteintech
SA00008-9-200UL |
200 μL |
50.00€
200µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
17640367
|
Proteintech
SA00008-9-500UL |
500 μL |
99.00€
500µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| F(ab')2 Fragment IgG(H+L) | |
| R-PE | |
| Donkey | |
| 0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA | |
| The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
| Immunofluorescence, Flow Cytometry | |
| Liquid | |
| Mouse | |
| Secondary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |