Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour FABP-3 humain
Kit ELISA sandwich
634.00€ - 4325.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P05413 |
---|---|
Plage de dosage | 156,3-5000 pg/ml |
Sensibilité du dosage | 26,88 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15974204
|
Invitrogen™
BMS2263 |
96 tests |
634.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15984204
|
Invitrogen™
BMS2263TEN |
96 x 10 tests |
4325.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’ELISA du FABP-3 humain quantifie l’Hu FABP-3 dans le sérum humain, le plasma ou le milieu de culture cellulaire. Le dosage reconnaîtra exclusivement le Hu FABP-3 naturel et recombinant.
Principe de la méthode
L’ELISA sandwich en phase solide du FABP-3 humain (dosage d’immunoabsorption par enzyme liée) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), se liant à la cible sur un épitope différent de l’anticorps de capture. Une enzyme conjuguée a été incorporée dans le dosage. Après les étapes d’incubation et de lavage pour éliminer la microplaque des substances non liées, une solution de substrat réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Validation rigoureuse
Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA est testé en fonction de sa qualité pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la cohérence de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Spécification
P05413 | |
26,88 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
2170 | |
6,2% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Standard (2 flacons), Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromagène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
156,3-5000 pg/ml | |
Biotine | |
Lysats cellulaires, Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
FABP3 | |
3,9% | |
HRP | |
Sérum, 50 μl ; plasma, 50 μl ; lysat cellulaire, 50 μl ; surnageant, 50 μl | |
Humaine | |
4 h |