Learn More
Moldex™ Masques faciaux
Code produit 12992415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M/L
S
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions
12992415 M/L
12982415 S
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12992415 Fournisseur Moldex™ Code fournisseur 320001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.84€
    78.78€ / 10 pièces
    Économisez 43.06€
    35% de réduction
Expédition estimée: 11-02-2027
La surface de filtration est presque trois fois plus grande qu’un produit de filtration standard.
La série 3000 Air de Moldex, développé de manière unique, offre une résistance respiratoire extrêmement faible et, par conséquent, une performance accrue du masque et de l’utilisateur. La surface de filtration est presque trois fois plus grande qu’un produit de filtration standard, ce qui vous permet de respirer plus facilement.
Spécification
Type de produit Masque facial
Dimensions M/L
Quantité 10/Pk.