Learn More
3M™ Écran de protection facial 5E-11
Click to view available options
:
Couleur de la monture : Vert
Description
- La visière Teinte 5 est idéale pour une utilisation en extérieur dans des conditions lumineuses
- L’écran de protection facial protège contre les UV, les IR ou la lumière visible
- Compatible avec le système d’écran de protection facial V5 3M™ pour montage sur un casque de sécurité G3000 ou G22 3M™
- Grâce aux fonctions de clipsage, il est facile et rapide de combiner l’écran de protection facial au support d’écran de protection faciale
- Forme courbe pour un ajustement étroit au visage
- Revêtement anti-buée et anti-rayures
- Visière de classe optique 1, impact à faible énergie, B
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Homologué CE , EN 166 :2001 |
| Forme | Courbe |
| Teinte de la lentille | Ombre 5 |
| Type de produit | Visière protectrice |
| Couleur de la monture | Vert |
| Matériau | Polycarbonate |